Få mere at vide
bambuterol hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574294 1 g
16584294 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464910010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81732-46-9
Molekylær formel C18H30ClN3O5
Molekylvægt (g/mol) 403.90
InChI nøgle LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-5-[(dimethylcarbamoyl)oxy]phenyl N,N-dimethylcarbamatchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CN(C)C(=O)OC1=CC(=CC(OC(=O)N(C)C)=C1)C(O)CNC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bambuterol hydrochloride
Smeltepunkt 225.0°C to 229.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 403.9
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.