Få mere at vide
BAM7, MedChemExpress
Beskrivelse
BAM7 is a direct and selective activator of proapoptotic BAX with an IC50 of 3.3 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAM7 |
| CAS | 331244-89-4 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19N5O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCOC1=CC=CC=C1N/N=C2C(C)=NN(C3=NC(C4=CC=CC=C4)=CS3)C\2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.47 |
| Formel vægt | 405.47 |
| Vis mere |