Få mere at vide
BAM 15, MedChemExpress
Beskrivelse
BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAM 15 |
| CAS | 210302-17-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H10F2N6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 75 mg/mL (220.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C=CC=C1)=C1NC2=NC3=NON=C3N=C2NC4=C(C=CC=C4)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.29 |
| Formel vægt | 340.29 |
| Vis mere |