Få mere at vide
Balaglitazone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486978 10 mg -
16457056 100 mg 100mg
16453037 50 mg 50mg
16439527 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16086
MedChemExpress Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.
Balaglitazone is a selective partial PPARγ agonist with an EC50 of 1.351 μM for human PPARγ.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Balaglitazone
CAS 199113-98-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17N3O4S
Mængde 10 mg
Synonym DRF 2593 NN 2344
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (252.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1)SC(CC2=CC=C(OCC(N3C)=NC4=C(C=CC=C4)C3=O)C=C2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 395.43
Formel vægt 395.43
Procent renhed 99.97%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism