missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BAI1, MedChemExpress
Beskrivelse
BAI1 is a selective and allosteric inhibitor of BAX, an apoptosis regulator. BAI1 directly binds to BAX and allosterically inhibits BAX activation. BAI1 has the potential for the research of diseases mediated by BAX-dependent cell death.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAI1 |
| CAS | 335165-68-9 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21Br2N3O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 18.67 mg/mL (39.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC(CN1CCNCC1)CN2C3=C(C4=C2C=CC(Br)=C4)C=C(Br)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.2 |
| Formel vægt | 467.2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?