Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Gærekstrakt, teknisk
Artikelnummer. 16219881 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16219881 500 g
16209881 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16219881 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 288620
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekultur.
  • Koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler afledt af primært dyrket bagergær
  • Disse produkter uden animalsk oprindelse egner sig som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturer
  • Gærekstrakt leverer essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
  • Bacto Gærekstrakt er en vigtig ingrediens i den mikrobiologiske analyse af vitaminer
  • B-faktor, et vækststof nødvendigt for produktionen af rifampin i en Nocardia-art, kan isoleres fra gærekstrakt
  • Udviklet for at levere produkter prissat til bioteknologimarkedet med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber
  • Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2°til 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance LUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Kultur Type Pattedyr, insekt, mikrobiel
Form Dehydreret
Produkttype Bakterielle medier
Format Flaske
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Produktlinje Bacto
Mængde 500 g
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.