Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Gærekstrakt, teknisk
Artikelnummer. 16209881 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16209881 10 kg
16219881 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16209881 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 288610
Få mere ud af din procesudvikling
Brug rabatkode 27978
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til brug som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekultur.
  • Koncentrater af den vandopløselige del af autolyserede Saccharomyces cerevisiae-celler afledt af primært dyrket bagergær
  • Disse produkter uden animalsk oprindelse egner sig som multifunktionelle kosttilskud i pattedyrscellekultur, mikrobiel fermentering og insektcellekulturer
  • Gærekstrakt leverer essentielle vandopløselige vitaminer, aminosyrer, peptider og kulhydrater til enhver medieformulering
  • Bacto Gærekstrakt er en vigtig ingrediens i den mikrobiologiske analyse af vitaminer
  • B-faktor, et vækststof nødvendigt for produktionen af rifampin i en Nocardia-art, kan isoleres fra gærekstrakt
  • Udviklet for at levere produkter prissat til bioteknologimarkedet med acceptabel klarhed og vækstfremmende egenskaber
  • Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2°til 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance LUO, MUO
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Kultur Type Pattedyr, insekt, mikrobiel
Form Pulver
Produkttype Bakterielle medier
Format Spand
Til brug med (applikation) Dehydreret dyrkningsmedie
Produktlinje Bacto
Mængde 10 kg
Kilde Fri for animalsk oprindelse