Få mere at vide
Descripción
Gibco Bacto CD Supreme Fermentation Production Medium (FPM) Plus er næste generations kemisk definerede formulering designet til at understøtte en bred vifte af Escherichia coli (E. coli) stammer, der anvendes i plasmid-DNA og produktion af rekombinant proteiner. Dette hydrolysatfri medium forbedrer mikrobiel kulturpræstation i både batch- og foderbatchfermenteringsprocesser og tilbyder overlegen konsistens og fleksibilitet på tværs af produktionsskalaer.
Funktioner i Bacto CD Supreme FPM Plus inkluderer:
- Konsistens med en 100% kemisk defineret, hydrolysatfri formulering, der minimerer variation fra parti til parti
- Udvidet deformationskompatibilitet til at inkludere E. coli-stammer såsom DH10B, BL21(DE3), NEB™ Stable, Stbl2, Stbl3, JM109 og andre auxotrofe varianter
- Forenklede arbejdsgange med en enkelt, færdig formulering, der eliminerer manuel medieforberedelse
- Enkel tilpasning til din proces med formatmuligheder og kompatibilitet med filtrerings- eller autoklavsterilisationsmetoder
- Reduceret regulatorisk risiko med en formulering fri for råmaterialer af animalsk oprindelse eller materialer produceret med animalske komponenter
Bacto CD Supreme FPM Plus er udviklet til at levere pålidelig og reproducerbar vækst på tværs af forskellige E. coli-værtsstammer, herunder Thi-1 mutant- og auxotrofe varianter. Dens kemisk definerede sammensætning hjælper med at sikre optimal næringstilgængelighed uden den variation, som hydrolysater introducerer. Mediet understøtter højt-densitetskulturer både i batch- og foderbatch-tilstand, hvilket muliggør effektiv udbytte af plasmid-DNA eller rekombinant proteiner.
Til fodrede batchprocesser Bacto kan CD Supreme FPM Plus kombineres med Bacto CD Supreme Feed (Cat. nr. A9378201, A9378301, A9378302) for at understøtte øget biomasseakkumulation og udbytte
Denne enkeltkomponent, brugervenlige formulering integreres gnidningsløst i eksisterende produktionsprocesser og er kompatibel med standard steriliseringsmetoder. Den produceres uden materialer af animalsk oprindelse, hvilket minimerer den regulatoriske kompleksitet og eliminerer bekymringer om TSE/BSE-risiko.
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | Opbevar i mørke ved +2 °C til +8 °C |
| Form | Dehydreret pulver |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Produkttype | Kulturmedium |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Målorganismeklasse | E. coli |
| Test Type | Mikrobiel dyrkning |
| Formulering | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiel fermentering |
| Produktlinje | Bacto CD Supreme |
| Mostrar más |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.