Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Casaminosyrer, tekniske
Artikelnummer. 16289851 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16289851 500 g
16279851 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16289851 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 223120
 Begrænset vare
På lager
En hydrolyse af kasein, der er af animalsk oprindelse (AO).
  • Hydrolyse af kasein med animalsk oprindelse (AO) syre
  • Mindre forarbejdning resulterer i højere natriumchlorid- og jernindhold
  • Den er med succes blevet brugt i produktionen af en række dyresundhedsvacciner
  • Bacto™ Casaminosyrer, tekniske, har vist sig at understøtte væksten af Bordetella-, Haemophilus- og Vibrio-arter
  • Opbevar under kølige, tørre forhold i vellukkede beholdere ved 2°til 25 °C
Certificeringer
AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, COMPF, SMWW, USDA, USP, ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Casaminosyrer
Format Flaske
Til brug med (applikation) Dyresundhedsvacciner understøtter væksten af Bordetella-, Haemophilus- og Vibrio-arter
Produktlinje Bacto
Renhed eller kvalitetsklasse Teknisk grad
Mængde 500 g
Kilde Dyreoprindelse, kasein