Få mere at vide
Gibco™ Bacto™ Casaminosyrer
Artikelnummer. 16269851 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16269851 500 g
16249851 2 kg
16259851 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16269851 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 223050
 Begrænset vare
På lager
En animalsk oprindelse (AO) syrehydrolyse af kasein, der indeholder lavt salt- og jernindhold, hvilket gør det til et ideelt supplement til medieformuleringer, hvor nitrogenbehovet er minimalt.
En animalsk oprindelse (AO) syrehydrolyse af kasein.
  • En animalsk oprindelse (AO) syrehydrolyse af kasein
  • Dette tilskud indeholder lavt salt- og jernindhold, hvilket gør det til et fremragende supplement til medieformuleringer, hvor nitrogenbehovet er minimalt
  • Det er med succes brugt i fermenteringsapplikationer til pneumokok-, difteri-, kighoste-, stivkrampe- og zostervacciner
  • Bevarer mange af de ernæringsmæssige fordele ved hydrolyseret kasein, men suppleres yderligere med vækstfaktorer, cystin, maltose og en optimal mængde jern og uorganiske salte
  • Bacto Casaminosyrer er blevet brugt til at understøtte væksten af Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus og Escherichia arter
  • Sammen med Bacto Gærekstrakt, teknisk, dette supplement er med succes blevet brugt i produktionen af dyre- og menneskesundhedsvacciner
  • Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere ved 2 C °til 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Form Pulver
Produkttype Casaminosyrer
Produktlinje Bacto
Mængde 500 g