Få mere at vide
Gibco™ B6-Puro musembryonale fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. 15853072 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15853072 2 x 106 celler Hver
1 options
Artikelnummer. 15853072 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A34965
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Bestrålet Gibco B6-Puro Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF'er) er puromycin-resistente fødeceller, der understøtter kulturen af sunde udifferentierede humane og muse-embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er).
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Ingen. GSC-6220G, disse MEF-celler er isoleret fra C57BL/6J-Tg(pPwL88puro)2EMS/J-mus, mitotisk standset ved bestråling og testet for at hjælpe med at sikre sikkerhed og ydeevne. For andre varianter af lægemiddelresistente MEF'er, se CF6-Neo musembryonale fibroblaster, bestrålede eller DR4 museembryonale fibroblaster, bestrålede. Du kan også vælge fra vores udvalg af ikke-lægemiddelresistente MEF'er, der passer til din applikation.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Udfør lægemiddeludvælgelse
med puromycin-resistente celler Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er
Bestrålede B6-Puro MEF'er hjælper med at spare tid og besvær med at håndtere en dyrefacilitet, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner, samt udvide og teste celler dag efter dag, uge efter uge. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af B6-Puro MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og forskellige musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og humane ES-celler for at sikre robust og ensartet ydeevne. Disse MEF'er er med succes blevet brugt med ESC/iPSC-linjer fra andre arter, men bør testes for kompatibilitet, hvis de bruges til en sådan applikation.
Udfør lægemiddelselektion med puromycin-resistente celler B
6-Puro MEF'er udtrykker puromycin N-acetyltransferase (pac) fra et pPWL88puro transgen, hvilket gør dem meget resistente over for puromycin. Hvert parti testes for tolerance over for forskellige puromycinkoncentrationer, og tærskelområdet for overlevelse er rapporteret i analysecertifikatet for at hjælpe med at designe eksperimenter. Brug disse feederceller til at understøtte udifferentieret ESC- eller iPSC-kultur, mens du udfører puromycin-selektion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 2 x 106 celler
Mængde 2 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris