Beskrivelse
- Klar gennemsigtig ramme
- Forseglede eller ventilerede versioner fås
- Justerbar rem
- Passer over receptpligtige briller
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN166, EN170/2-1.2, Mekanisk risiko F/T, Optisk klasse 1, CE |
| Linsebelægning | Anti-dug, Slagfast, UV-behandlet |
| Oversigt | Model BL15APSI |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Indendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid |
| Ramme farve | Klar |
| Inkluderer | Justerbar rem |
| nr. pr. sag | 180/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/pose, 10/Pk. |
| Vis mere |