Få mere at vide
Bollé Safety B-Line BL15 klare beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 12649130 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug, Slagfast, UV-behandlet
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning unitSize
12649130 Ubelagt Hver
12659130 Anti-dug, Slagfast, UV-behandlet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12649130 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. BL15API
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.50 DKK
    20.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.83 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
B-LINE er en serie af sikkerhedsbriller, der er tilgængelig for alle og er tilpasset de mest almindelige industrielle risici.
  • Klar gennemsigtig ramme
  • Forseglede eller ventilerede versioner fås
  • Justerbar rem
  • Passer over receptpligtige briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ubelagt
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Ramme farve Klar
Inkluderer Justerbar rem
Vægt (metrisk) 76 g
Materiale Rem: Nylon Polyester
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale PVC