Få mere at vide
Bollé Safety B-Clean Lens rengøringsprodukter/sæt
Artikelnummer. 15382184 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Produkttype:
Anti-tåge spray
Anti-tåge sæt
Lens Cleaner Spray
Multifunktions renseservietter
Rengøringsstation
Vævsdispenser
Mængde:
1 stk.
100/Pk.
200/Pk.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
30ml
500ml
50ml
Hver
Pakke med 100
Pakke med 200
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
15382184 Anti-tåge spray 500 mL 500ml
12699090 Vævsdispenser 100/Pk. Pakke med 100
12689100 Anti-tåge sæt 30 mL 30ml
12659110 Rengøringsstation 1 stk. Hver
12669110 Lens Cleaner Spray 250 mL 250ml
12659230 Multifunktions renseservietter 200/Pk. Pakke med 200
10308429 Vævsdispenser - Hver
12649110 Lens Cleaner Spray 500 mL 500ml
12679110 Lens Cleaner Spray 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15382184 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. PACF500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.68 DKK
    129.43 DKK / 500ml
    Spare 46.25 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
B-Clean Bollé Safety række af rengøringsløsninger garanterer optimal rengøring. Alkohol- og silikonefri, dens vandbaserede formel garanterer en perfekt rengøring og beskyttelse af dine briller og beskyttelsesbriller.
  • Fri for alkohol og silikone
  • Vandbaseret formel garanterer en perfekt rengøring og beskyttelse af dine briller og beskyttelsesbriller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Anti-tåge spray
Til brug med (applikation) Til alle typer øjen
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • anti-fog kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, docusate sodium