Få mere at vide
Bollé Safety B-Clean Lens rengøringsprodukter/sæt
Shop alle Bollé Safety produkter
Produkttype:
Anti-tåge spray
Anti-tåge sæt
Lens Cleaner Spray
Multifunktions renseservietter
Rengøringsstation
Vævsdispenser
Mængde:
1 stk.
100/Pk.
200/Pk.
250 mL
30 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
30ml
500ml
50ml
Hver
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
- Fri for alkohol og silikone
- Vandbaseret formel garanterer en perfekt rengøring og beskyttelse af dine briller og beskyttelsesbriller
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsstation |
| Til brug med (applikation) | Til alle typer øjen |
| Mængde | 1 stk. |