Få mere at vide
Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne
Termotransfer printbart papir til billige generelle etiketteringsapplikationer.
Brand:  Brady™ 800843
1273.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11548764
  • 1480.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 25 mm kerne
  • Permanent akrylklæber
  • Mat finish
Tekniske data
Tekniske data
Må ikke autoklaveres
Hvid
Papir (B-7610)
Ikke steril
BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere
4000 etiketter
-40 °C til +50 °C
104 mm
BPT ETIKETTER 104 X 56 MM I B-7610
Permanent akryl
Mat
Termisk overførsel
Identifikation af farekommunikation
1
Rektangel
0.081 mm
55.9 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ B-7610 Papir Thermal Transfer Labels, 25 mm kerne > Papir (B-7610) Etiketter; Materiale: Papir (B-7610); Til brug med (udstyr): BBP ™11, ™BBP 12, BradyPrinter i7100, PR Plus-serien, og IP™ Serie printere, THT 76 mm kerneprintere; Højde (metrisk): 55,9 mm; Bredde (metrisk): 104 mm