Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tilskud, minus insulin
Artikelnummer. 15420874 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420874 100 ml 100ml
15285074 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420874 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1895602
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
B-27™ Tilskud, minus insulin
B-27 Supplement er velegnet til brug i de fleste neuronale celleapplikationer. Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af B-27 Tillæg og Neurobasal medier.
Til etablerede protokoller ved hjælp af B-27 Suppler, få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 50 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Produktlinje B-27
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma