Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Tilskud, minus insulin
Artikelnummer. 15285074 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15285074 10 ml 10ml
15420874 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15285074 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1895601
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
B-27™ Tilskud, minus insulin
B-27 Supplement er velegnet til brug i de fleste neuronale celleapplikationer. Til andre applikationer leverer vi alternative formuleringer af B-27 Tillæg og Neurobasal medier.
Til etablerede protokoller ved hjælp af B-27 Suppler, få adgang til vores Gibco Neurobiologi protokol håndbog .
Se publikationer vha Gibco neurobiologiske produkter hos vores Gibco CellCite .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C). Beskyt mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 50 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilt filtreret
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel under 13485-standarden ISO
Produktlinje B-27
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma