Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), serumfrit
Artikelnummer. 11530536 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530536 10 ml 10ml
15360284 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530536 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 17504044
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Det oprindelige Gibco B-27 supplement, optimeret til serumfri kultur af neuroner, understøtter vækst og levedygtighed af neuroner og mange forskellige celletyper.
Dette originale og ægte B-27 tilskud er en cGMP-produceret, serumfri løsning, designet til at sikre en ensartet, pålidelig og høj kvalitet vækst af embryonale, postnatale og voksne hippocampusneuroner samt andre CNS-neuroner. Med dokumenteret erfaring B-27 understøtter Supplement både lav- og højdensitetskulturer og sikrer levedygtighed i serumfri medier. Hver batch gennemgår grundig præstationstest for at bekræfte dens evne til at dyrke hippocampusneuroner med succes, hvilket giver dig den selvtillid og pålidelighed, du har brug for til din forskning.
  • Pålidelig konsistens—– hver batch bliver performance-testet for pålidelige resultater
  • Produktion af cGMP af høj kvalitet—leverer de højeste kvalitetsstandarder
  • Alsidig anvendelse—ideel til brug med serumfri medier som Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium, uden behov for et astrocyt-feederlag. Understøtter vækst og levedygtighed af neuroner samt mange andre celletyper, der er differentieret fra PSC'er.
  • Bevist ydeevne—er en proprietær formulering; det første og mest citerede tilskud til neuronale cellekulturer, betroet af forskere verden over
Vælg B-27 Supplement for den autentiske løsning, der sætter standarden for neuronal cellekultur.
Ordreinfo
Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Neurale celler
Klassifikation Serumfri
Koncentration 50 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
pH 6 til 8
Produktlinje B-27
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma