Få mere at vide
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A
Artikelnummer. p-7075643 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500446 10 ml 10ml
15440584 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11500446 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12587010
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En variant af det oprindelige serumfri B-27 tilskud, designet til proliferation af neurale stamceller i fravær af vitamin A.
Gibco B-27 Tilskud minus vitamin A er en tilpasset, serumfri formulering baseret på det oprindelige, mest citerede tilskud til neuronale cellekulturer, designet specifikt til at understøtte proliferation og dyrkning af neurale stamceller (NSC'er) og neurale forløberceller. Ved at udelukke vitamin A (også kendt som retinylacetat eller retinol) forhindrer denne variant de differentieringsfremkaldende effekter af retinsyre, hvilket gør den ideel til at opretholde NSC'er og neurale forløbere i deres udifferentierede tilstand.
  • Optimeret til NSC-proliferation—ved at fjerne vitamin A, er dette tilskud perfekt egnet til vækst og udvidelse af embryonale og voksne neurale stamceller og neurale forstadier uden at inducere differentiering
  • Alsidig dyrkning—understøtter dyrkning af neurale progenitorceller og NSC'er i begge neurosfærer i suspensions- og adherent-monolagskulturer, hvilket giver fleksibilitet i dit eksperimentelle design. Ideelt til cellekultur, hvor retinsyresignalering skal kontrolleres.
  • Høj kvalitet—cGMP – fremstillet for at sikre de højeste standarder for kvalitet og konsistens. Hver batch gennemgår grundig præstationstest, herunder vurderinger af dens evne til at understøtte differentiering af humane neurale stamceller til neuroner.
  • Omfattende testning—af hvert parti testes for endotoksiner, sterilitet og mycoplasma for at sikre den største sikkerhed og pålidelighed
  • Dokumenteret ydeevne—stammer fra den proprietære formulering af det oprindelige B-27 supplement, som forskere verden over stoler på for dets konsistente og pålidelige resultater
Vælg Gibco B-27 Supplement, minus vitamin A, for en optimeret, højkvalitetsløsning, der understøtter proliferationen af neurale stamceller, samtidig med at uønsket differentiering påvirket af retinsyre forhindres, og sikrer konsistente og pålidelige resultater for din forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -20 °C) og beskyttes mod lys.
Celletype Neurale stamceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 50 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Produktlinje B-27
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde Serumfri
Testet for Endotoksin, præstation, sterilitet, mycoplasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxyindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Indol-5-yl methyl ether