Få mere at vide
AZM475271, MedChemExpress
Beskrivelse
AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZM475271 |
| CAS | 476159-98-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27ClN4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | M475271 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (94.82 mM) |
| SMIL | CN1CCC(COC2=CC3=NC=NC(NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=C3C=C2OC)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.94 |
| Vis mere |