Få mere at vide
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
Brand:  Azlon BPB0600P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12653132
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Fremstillet af polypropylen med høj klarhed for optimal synlighed og god kemikalieresistens. Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer giver en fremragende løsning til måling og dispensering af kemikalier i laboratoriemiljøer og fås i størrelser, der passer til mange behov.
  • Tilspidset stablingsstil - pladsbesparende og nem at håndtere
  • Autoklaverbar ved 121 °C
  • Sprøde, blå, letlæselige uudslettelige gradueringer
  • Præcise drypfri hældetude
  • Overholder ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gennemskinnelig
104 mm
600 mL
Ideel til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskultur eller miljøer
50 mL
-20 °C til +135 °C
Autoklaverbar
ISO 7056, FDA
82 mm
104 mm
Polypropylen
126 mm
5 Pk.
Bægerglas
Ja
Blåtrykt skala
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ Tilspidsede bægerglas med trykte gradueringer > Kapacitet: 600 ml