Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin lavformede plastikbæger
Artikelnummer. 10761411
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 3
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10761411 600 mL Pakke med 4
10116310 30 mL Pakke med 12
10556361 50 mL Pakke med 12
10176350 100 mL Pakke med 12
10340481 150 mL Pakke med 12
10547882 250 mL Pakke med 6
10166400 400 mL Pakke med 6
10084810 1000 mL Pakke med 3
10084820 2000 mL Hver
10094820 4000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10761411 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 12010600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis og effektiv hældning med disse lavformede bægerglas, med et enkelt-tud-design og letlæselige silketrykte gradueringer.
Udfør præcis og effektiv hældning med Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen Griffin Low-Form bægerglas, med et enkelt-tud design og letlæselige silketrykte gradueringer. Robust, genanvendelig konstruktion, der holder i årevis under typiske laboratorieforhold. Fremstillet kun af højkvalitets, laboratoriekvalitets plastmaterialer til pålideligt lave udvaskbare og ekstraherbare materialer. Opfylder ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Nøjagtighed. Dette produkt er ACT Mærket af My Green Lab for at muliggøre databaserede bæredygtige produktkøbsbeslutninger.
Features:
  • Ribs for easy stacking
  • Silk-screened with graduations, size code, resin code, catalog number, max. temperature and “No Flame” symbol for easy identification and safe use
  • Autoclavable/Graduated
  • Meets ISO/DIN 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Naturlig gennemskinnelig
Oversigt Beaker Griffin Low-Form PP 600 mL
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale PPCO
Graduation Range 100 to 600 mL
Inkrementer 50 mL
Mængde 4/Pk.; 24/Cs.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO/DIN 7056
Skala 100mL to 600mL in 50mL increments
Stil Griffin, Lav Form
ACT-mærke Ja