Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig sidearm og jordfatning Büchner-kolbe
Tung væg og bundkonstruktion til vakuumarbejde
Brand: Quickfit FB500/3
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Tung væg og bundkonstruktion til vakuumarbejde
- Præcision-slebet Quickfit &handel; stikkontakt
- Med traditionel sidearm af almindeligt glas til at acceptere vakuumrør med 9 mm boring
- Tung væg og bundkonstruktion til vakuumarbejde
Tekniske data
ISO 6556 | |
Borosilikatglas | |
105 mm |
500 mL | |
172 mm |
Product information
Filstørrelse: 2.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quickfit™ Almindelig sidearm og jordfatning Büchner-kolbe > Kapacitet: 500mL; Stikkontakt: 24/29
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion