Få mere at vide
Quickfit™ Almindelig sidearm og jordfatning Büchner-kolbe
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
145 mm
172 mm
227 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
85 mm
105 mm
136 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Tung væg og bundkonstruktion til vakuumarbejde
- Præcision-slebet Quickfit™ stikkontakt
- Med traditionel sidearm af almindeligt glas til at acceptere vakuumrør med 9 mm boring
- Tung væg og bundkonstruktion til vakuumarbejde
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 6556 |
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Materiale | Borosilikatglas |
Højde (metrisk) | 227 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 136 mm |
Dokumenter
Product Information
Product Information
Product information
Filstørrelse: 2.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Quickfit™ Almindelig sidearm og jordfatning Büchner-kolbe >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion