Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen flersprogede trykte vaskeflasker
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ Polypropylen flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
332.00 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
---|---|
Farve | Gennemskinnelig |
Materiale | Polypropylen |
Mængde | 5/PK |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Artikelnummer | Brand | Kemisk etiket | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kemisk etiket | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15327017
|
Azlon™
WGW703PP |
Methylethylketon |
332.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15317017
|
Azlon™
WGW701PP |
Dichlormethan |
332.00 DKK
Pakke med 5 |
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ Polypropylen flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
- Flersprogede vaskeflasker med bred hals
- Fremstillet af polypropylen for høj termisk og kemisk resistens; Autoklaverbar
- Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
500 mL | |
Polypropylen | |
Autoklaverbar | |
Polypropylen |
Gennemskinnelig | |
5/PK | |
Brede | |
Ikke-ventilerende hætte |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.