Få mere at vide
Azlon™ Polypropylen flersprogede trykte vaskeflasker
Beskrivelse
Præget med globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger. Azlon™ Polypropylen flersprogede trykte vaskeflasker viser kemiske navne og vigtige sikkerhedsoplysninger på fire europæiske sprog, hvilket eliminerer behovet for flere vaskeflasker på tværs af europæiske sprogtalende lande.
- Flersprogede vaskeflasker med bred hals
- Fremstillet af polypropylen for høj termisk og kemisk resistens; Autoklaverbar
- Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 5/PK |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Mund | Brede |
| Kemisk etiket | Dichlormethan |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Ikke-ventilerende hætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |