Learn More
Azlon™ Class B PMP Volumetric Flask
Manufactured from transparent PMP provides clear easy to read calibration line
Brand:  Azlon™ FDF118N
 View more versions of this product
Product Code. 10380025
  • 207.00 DKK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 09-10-2025
Description
  • Calibrated to ISO 1042, class B tolerances
  • Supplied with polypropylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Transparent
PMP
1
Autoclavable
Stopper
50 mL
150 mm (with stopper)
±0.12 mL
B
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Azlon™ Class B PMP Volumetric Flask > Capacity: 50mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado