Få mere at vide
Azlon™ HDPE firkantet flaske med vatt skruelåg
Designet til opbevaring af kemikalier, pulver eller granulat. De Azlon™ Firkantet HDPE-flaske inkluderer et skruelåg af polypropylen med vat.
270.48 DKK - 574.00 DKK
Tekniske data
Farve | Translucent |
---|---|
Til brug med (applikation) | For chemical, powder or granule storage |
Materiale | HDPE |
Lukningsfarve | Black |
Lukning inkluderet | Yes |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig hals | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig hals | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10769345
|
Azlon
BGE424P |
100 mL | 33 mm | |||||||
10044074
|
Azlon
BGE430P |
250 mL | 43 mm |
574.00 DKK
Pakke med 10 |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
10288294
|
Azlon
BGE436P |
500 mL | 52 mm | |||||||
10555115
|
Azlon
BGE439P |
1000 mL | 58 mm | |||||||
Beskrivelse
- Kraftige flasker med bred hals
- Sort polypropylenlåg med LDPE-skummadras
- Praktisk kvadratisk design for økonomisk udnyttelse af rummet
- Designet til opbevaring af kemikalier, pulver eller granulat
Tekniske data
Translucent | |
HDPE | |
Yes | |
Square | |
Polypropylene |
For chemical, powder or granule storage | |
Black | |
Not Autoclavable | |
LDPE Foam Wad | |
Screw Cap with Foam Wad |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon™ HDPE firkantet flaske med vatt skruelåg