Få mere at vide
Azlon™ HDPE firkantet flaske med vatt skruelåg
Beskrivelse
- Kraftige flasker med bred hals
- Sort polypropylenlåg med LDPE-skummadras
- Praktisk kvadratisk design for økonomisk udnyttelse af rummet
- Designet til opbevaring af kemikalier, pulver eller granulat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 60 x 106mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 43 mm |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring af kemikalier, pulver eller granulat |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 10/pakke |
| Bredde (metrisk) | 60mm |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |