Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brand:  Azlon BNH0060P
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15787977
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
60 mL
13 mm
800
800/Pk.
Round
40 mm
Translucent
HDPE
Bulk
Narrow
78 mm
Screw Cap
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon HDPE runde flasker med smal hals > Capacity: 60mL