Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brand:  Azlon BNH0150PN
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10626865
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
150 mL
18 mm
10/PK
Yes
Round
Polypropylene
Screw Cap
Translucent
HDPE
Translucent
Narrow
116 mm
50 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon HDPE runde flasker med smal hals > Capacity: 150mL; Dimensions: 50 dia. x 116mmH; I.D.: 18mm