Få mere at vide
Azlon HDPE runde flasker med smal hals
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. Azlon™ HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemikalieresistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
Brand:  Azlon BNH0125PN
86.60 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10616865
  • 98.85 DKK / Pakke med 10
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Opbevar en bred vifte af væsker med disse holdbare plastikflasker. AzlonTM HDPE smalhalsede runde flasker har god generel kemisk resistens og er velegnede til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA forskrifter.
  • Gennemsigtige, stive HDPE-flasker med skruelåg af polypropylen
  • Let, men meget holdbar i brug
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Bulkpakninger indeholder lige mange flasker og låg, pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
125 mL
18 mm
10/PK
Ja
Rund
Polypropylen
Skruelåg
Gennemskinnelig
HDPE
Gennemskinnelig
Smal
102 mm
50 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Azlon HDPE runde flasker med smal hals > Kapacitet: 125mL; Mål: 50 dia. x 102 mmH; ID: 18mm