Få mere at vide
Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456919
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456919 5 mg 5mg
15466919 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65476.#0
Request Bulk or Custom Format
En vandopløselig sulforhodamin 101 med azidogruppefunktionalitet
En vandopløselig sulforhodamin 101 med azidogruppefunktionalitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1353153-76-0
Molekylær formel C39H46N6O9S2
MDL nummer MFCD22380752
Synonym Azide-Fluor 585
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate
Farve Rød
Mængde 5 mg
Formel vægt 806.95
Fysisk form Fast stof