CAS RN 1353153-76-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1353153-76-0 Molekylær formel: C39H46N6O9S2 MDL nummer: MFCD22380752 Synonym: Azide-Fluor 585