missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AZD9567, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD9567 (compound 15) is a potent, oral active, non-steroidal and selective glucocorticoid receptor modulator (SGRM), with an IC50 of 3.8 nM. Exhibits excellent efficacy in the streptococcal cell wall (SCW) reactivation model of joint inflammation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD9567 |
| CAS | 1893415-00-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H28F2N4O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (202.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CC(F)(F)C(N[C@H]([C@H](OC1=CC2=C(N(C(C=C3)=CN(C)C3=O)N=C2)C=C1)C4=CC=CC=C4)C(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.53 |
| Formel vægt | 494.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?