Få mere at vide
AZD8330, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484958
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484958 10 mg -
16461207 50 mg 50mg
16457697 5 mg -
16445736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484958 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12058
MedChemExpress AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD8330
CAS 869357-68-6
Farve Pink
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H17FIN3O4
Mængde 10 mg
Synonym ARRY-424704 ARRY-704
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.81 mM)
SMIL IC1=CC(F)=C(C=C1)NC(N2C)=C(C=C(C2=O)C)C(NOCCO)=O
Molekylvægt (g/mol) 461.23
Formel vægt 461.23
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease