Få mere at vide
AZD8186, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467817 5 mg
16435098 10 mg
16425826 100 mg
16401337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12330
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD8186
CAS 1627494-13-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25F2N3O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (76.51 mM)
SMIL O=C(C1=CC([C@H](NC2=CC(F)=CC(F)=C2)C)=C3C(C(C=C(N4CCOCC4)O3)=O)=C1)N(C)C
Molekylvægt (g/mol) 457.47
Formel vægt 457.47
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease