Få mere at vide
AZD7545, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476978
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476978 10 mg
16447056 100 mg
16443037 50 mg
16429527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476978 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16082
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
AZD7545 is a potent, competitive, selective PDHK2 (pyruvate dehydrogenase kinase 2) inhibitor with IC50s of 36.8 nM, 6.4 nM for PDHK1 and PDHK2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD7545
CAS 252017-04-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18ClF3N2O5S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (96.06 mM)
SMIL O=C(N(C)C)C1=CC=C(S(=O)(C2=CC=C(NC([C@@](C)(O)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=C2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 478.87
Formel vægt 478.87
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism