Få mere at vide
AZD7507, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD7507 is a potent and orally active CSF-1R inhibitor, with antitumor activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD7507 |
| CAS | 1041852-85-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27FN6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (286.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N)C1=NN=C2C=C(C(N3CCN(CC3)CCO)=CC2=C1NC4=CC=C(C=C4F)C)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.5 |
| Formel vægt | 454.5 |
| Vis mere |