Få mere at vide
AZD3988, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440578
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16440578 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16440578 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50861
MedChemExpress AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
AZD3988 is a diacylglycerol acyl transferase-1 (DGAT-1) inhibitor with IC50s of 6, 5, 11 nM for human, rat, and mouse DGAT-1, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD3988
CAS 892489-52-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H22F2N4O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C=C1)[C@H](CC2)CC[C@@H]2CC(O)=O)C3=NN=C(NC4=CC=C(C(F)=C4)F)O3
Molekylvægt (g/mol) 456.44
Formel vægt 456.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism