missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZD3264, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477748
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477748 10 mg -
16467606 100 mg -
16420316 2 mg -
16403727 50 mg 50mg
16400218 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16477748 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19362

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.

AZD3264 is a selective IkB-kinase IKK2 inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZD3264
CAS 1609281-86-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23N5O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (108.72 mM)
SMIL O=C(C1=C(NC(N)=O)SC(C2=CC=C(C3=C(C)ON=C3C)C=C2O[C@@H]4CNCC4)=C1)N
Molekylvægt (g/mol) 441.5
Formel vægt 441.5
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.