Få mere at vide
AZD3229 Tosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493206 25 mg 25mg
16470997 50 mg -
16464708 10 mg -
16445536 100 mg -
16407427 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112802A
MedChemExpress AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
AZD3229 Tosylate is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD3229 Tosylate
CAS 2248003-71-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H34FN7O6S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (153.44 mM)
SMIL COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1.CC5=CC=C(S(O)(=O)=O)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 651.71
Formel vægt 651.71
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease