Få mere at vide
AZD3229, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497417
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497417 5 mg
16483206 25 mg
16460997 50 mg
16454708 10 mg
16435536 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497417 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112802
MedChemExpress AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
AZD3229 is a potent pan-KIT mutant inhibitor for the treatment of gastrointestinal stromal tumors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD3229
CAS 2248003-60-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26FN7O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.55 mM)
SMIL COCCOC1=CC(F)=C2C(N=CN=C2NC3=CC=C(NC(CN4C=C(C(C)C)N=N4)=O)C=C3)=C1
Molekylvægt (g/mol) 479.51
Formel vægt 479.51
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease