Få mere at vide
AZD2932, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD2932 |
| CAS | 883986-34-3 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25N5O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (22.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CN(C(C)C)N=C1)CC2=CC=C(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.49 |
| Formel vægt | 447.49 |
| Vis mere |