missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZD2858, MedChemExpress

Artikelnummer. 16432877
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16432877 50 mg
16416808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16432877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15761

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZD2858 is a potent, orally active GSK-3 inhibitor, with IC50s of 0.9 and 5 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively, used in the research of fracture healing.

AZD2858 is a potent, orally active GSK-3 inhibitor, with IC50s of 0.9 and 5 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively, used in the research of fracture healing.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZD2858
CAS 486424-20-8
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H23N7O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (27.56 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N3CCN(C)CC3)=O)C=C2)=CN=C1N)NC4=CC=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 453.52
Formel vægt 453.52
Procent renhed 98.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.