Få mere at vide
AZD2098, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD2098 is a potent and selective CC-chemokine receptor 4 (CCR4) inhibitor with pIC50s of 7.8, 8.0, 8.0 and 7.6 for human, rat, mouse and dog respectively, used for asthma research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD2098 |
| CAS | 566203-88-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H9Cl2N3O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (299.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1Cl)(NC2=NC=CN=C2OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.18 |
| Formel vægt | 334.18 |
| Vis mere |