Få mere at vide
AZD1390, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD1390 is a potent, highly selective, orally bioavailable, brain-penetrant ATM inhibitor with an IC50 of 0.78 nM in cell.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD1390 |
| CAS | 2089288-03-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H32FN5O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (52.35 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(N1C(C)C)N(C)C2=C1C3=CC(C4=CC=C(OCCCN5CCCCC5)N=C4)=C(F)C=C3N=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.57 |
| Formel vægt | 477.57 |
| Vis mere |