Få mere at vide
AZD-7762, MedChemExpress
Beskrivelse
AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AZD-7762 |
| CAS | 860352-01-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19FN4O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (275.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N[C@@H]1CNCCC1)C2=C(C=C(S2)C3=CC=CC(F)=C3)NC(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.42 |
| Formel vægt | 362.42 |
| Vis mere |