Få mere at vide
AZD-6280, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490408 5 mg -
16457948 10 mg -
16421889 1 mg 1mg
16400616 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19872
MedChemExpress AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AZD-6280
CAS 942436-93-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N4O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC
Molekylvægt (g/mol) 366.41
Formel vægt 366.41
Procent renhed 98.17%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation